94324
Deoxo-Fluor solution
~50% in toluene (NMR)
Synonyme(s) :
Bis(2-methoxyethyl)aminosulfur trifluoride solution
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Concentration
~50% in toluene (NMR)
Couleur
clear yellow
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COCCN(CCOC)S(F)(F)F
InChI
1S/C6H14F3NO2S/c1-11-5-3-10(4-6-12-2)13(7,8)9/h3-6H2,1-2H3
Clé InChI
APOYTRAZFJURPB-UHFFFAOYSA-N
Application
- Fluorination reactions
- Preparation of fluorinated catechols via Umpolung based nucleophilic deoxyfluorination
- Preparation of imidazole derivatives as CXCR3 antagonists
- Ring expansion reactions
- Synthesis of acyl azides from carboxylic acids
- Aldehydes or ketones from carboxylic acids and Grignard reagents via in situ generation of Weinreb amides
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
<50.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
< 10 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)