Principaux documents
936162
Sigma-Aldrich
RUMeIPr*
greener alternative
≥95%
Synonyme(s) :
2-(2,6-Dibenzhydryl-4-methylphenyl)-5-(dimethylamino)-2H-imidazo[1,5-a]pyridin-4-ium chloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C42H38ClN3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
620.22
Code UNSPSC :
12161600
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
≥95%
Forme
powder
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES 
CN(C)C1=CC=CC2=CN(C3=C(C(C4=CC=CC=C4)C5=CC=CC=C5)C=C(C)C=C3C(C6=CC=CC=C6)C7=CC=CC=C7)C=[N+]21.[Cl-]
InChI
1S/C42H38N3.ClH/c1-31-27-37(40(32-17-8-4-9-18-32)33-19-10-5-11-20-33)42(44-29-36-25-16-26-39(43(2)3)45(36)30-44)38(28-31)41(34-21-12-6-13-22-34)35-23-14-7-15-24-35;/h4-30,40-41H,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
PHYDGCNSIQWIAX-UHFFFAOYSA-M
Description générale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Application
RUMeIPr* is a NHC ligand developed by the Szostak Group. This NHC analogue of the priveledged DalPhos scaffold has been used in the following reactions: Au-catalyzed C-C coupling, Au-catalyzed C-N coupling, and Au-catalyzed hydroamination of internal alkynes.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable