Principaux documents
93528
Sigma-Aldrich
Ethyl azidoacetate solution
~25% in ethanol (NMR)
25 ML
190,00 €
190,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 ML
190,00 €
About This Item
Formule linéaire :
N3CH2COOCH2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
129.12
Beilstein:
4247209
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
190,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Forme
solution
Niveau de qualité
Capacité de réaction
reaction type: click chemistry
Concentration
~25% in ethanol (NMR)
Groupe fonctionnel
azide
ester
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)CN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C4H7N3O2/c1-2-9-4(8)3-6-7-5/h2-3H2,1H3
Clé InChI
HVJJYOAPXBPQQV-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3