934267
Ready-to-Cast Lithium Titanate (Li4Ti5O12) Slurry for Lithium ion battery
Blade coatable ink slurry for Lithium ion battery
Synonyme(s) :
LTO anode slurry
About This Item
Produits recommandés
Qualité
battery grade
Niveau de qualité
Forme
slurry
Composition
Active material, >15 wt. %
Solid content, 22-27 wt. %
Taille des particules
1-3 μm
Application(s)
battery manufacturing
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
195.8 °F
Point d'éclair (°C)
91 °C