93412
Tris(trimethylsilyl) phosphite
≥95.0% (GC)
Synonyme(s) :
Trimethylsilanol phosphite, Tris(trimethylsilyloxy)phosphine
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95.0% (GC)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.409 (lit.)
Point d'ébullition
78-81 °C/8 mmHg (lit.)
Densité
0.893 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C[Si](C)(C)OP(O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C9H27O3PSi3/c1-14(2,3)10-13(11-15(4,5)6)12-16(7,8)9/h1-9H3
Clé InChI
VMZOBROUFBEGAR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Film-forming additive to enhance the electrochemical performance of the NMC811[LiNi0.8Mn0.1Co0.1O2]/Si-Grcell.
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter