Documents
933619
Sigma-Aldrich
(S)-N-(1-Phenyl-3-(piperidin-1-yl)propan-2-yl)acetamide
≥95%
Synonyme(s) :
N-[(1S)-1-(Phenylmethyl)-2-(1-piperidinyl)ethyl]acetamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H24N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
260.37
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.21
Niveau de qualité
Pureté
≥95%
Forme
powder
Température de stockage
−20°C
Application
(S)-N-(3-Methyl-1-(phenylthio)butan-2-yl)acetamide is a ligand developed by Jin-Quan Yu, active in Pd-based enantioselective C-H(sp3) arylation reactions.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Probing Catalyst Speciation in Pd-MPAAM-Catalyzed Enantioselective C(sp3)?H Arylation: Catalyst Improvement via Destabilization of Off-Cycle Species
Hao, et al.
ACS Catalysis, 11, 11040?11048-11040?11048 (2021)