Principaux documents
933171
Sigma-Aldrich
SEM Sample Holder
Four Pin Stub Holder
Synonyme(s) :
4-pin SEM mount
About This Item
Code UNSPSC :
41111761
Nomenclature NACRES :
NB.35
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Description générale
EMS techware
Application
Used for clamping in scanning electron microscope (SEM). It accommodates four pin type, up to 12.5 (½") surface specimen stubs, with ⅛" (3.1 mm) diameter pin.