Documents
932035
Sigma-Aldrich
Fmoc-L-F3G(Pbf,Sub)-OH
Novabiochem®, ≥95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C53H52N4O7S
Poids moléculaire :
889.07
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥95%
Forme
powder
Température de stockage
−20°C
Application
Fmoc-L-F3G(Pbf,Sub)-OH is an arginine analog that can be used to prepare novel peptides for usage as putative therapeutics or in the elucidation of structure-activity relationships.
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable