Principaux documents
93135
Sigma-Aldrich
Triphenylsulfonium chloride solution
technical, ~45% in H2O (T)
About This Item
Numéro CAS:
Beilstein:
3920448
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
technical
Forme
solution
Composition
diphenyl (4-phenylthio)phenylsulfonium chloride, 15-20%
(thiodi-4,1-phenylene)bis-diphenylsulfonium dichloride, 25-35%
triphenylsulfonium chloride, 1-5%
Concentration
~45% in H2O (T)
Chaîne SMILES 
[Cl-].c1ccc(cc1)[S+](c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15S.ClH/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;/h1-15H;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
ZFEAYIKULRXTAR-UHFFFAOYSA-M
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter