Principaux documents
93005
Sigma-Aldrich
Trityl chloride, polymer-bound
100-200 mesh, extent of labeling: ~1.7 mmol/g loading
Synonyme(s) :
Chlorotriphenylmethane, polymer-bound, Polystyrene crosslinked with divinylbenzene, α-chlorobenzhydrylated, Triphenylchloromethane, polymer-bound, Triphenylmethyl chloride
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Pertinence de la réaction
reactivity: nucleophile reactive
Ampleur du marquage
~1.7 mmol/g loading
Matrice
crosslinked with 1% DVB
Taille des particules
100-200 mesh
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.ClC(c3ccccc3)(c4ccccc4)c5ccccc5
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable