Key Documents
923540
Sigma-Aldrich
Cleaning solution for screen printing Ag ink
Synonyme(s) :
Cleaning solution for S-CS21303, FS21511, S-CS01520, S-CS21306, S-CS51308
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pression de vapeur
<110 kPa ( 50 °C)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Couleur
colorless
Point d'ébullition
101.3-191.1 °C
Solubilité
water: soluble
Densité
<1 (Relative)
Application
This cleaning solution is used to clean screen printing silver inks: S-CS21303 (Product# 901090), S-CS21306 (Product# 923575), S-CS01520 (Product# 923567), S-CS61308 (Product# 923559)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
167.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
75 °C - closed cup