922404
N4,N4′-Bis(4-(6-((3-ethyloxetan-3-yl)methoxy)hexyl)phenyl)-N4,N4′-diphenylbiphenyl-4,4′-diamine
≥97% (HPLC)
Synonyme(s) :
OTPD
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥97% (HPLC)
Solubilité
chloroform: soluble
dichloromethane: soluble
toluene: soluble
Fluorescence
λem 410 nm±10 nm in dichloromethane
Énergie orbitale
HOMO 5.34 eV
LUMO 1.9 eV
λ
in dichloromethane
Absorption UV
λ: 308 nm±5 nm Amax
λ: 353 nm±5 nm Amax
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable