Documents
921890
Sigma-Aldrich
1-Cyano-13C-4-dimethylaminopyridinium tetrafluoroborate
≥99 atom % 13C, ≥90% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13CC7H10BF4N3
Poids moléculaire :
235.98
Code UNSPSC :
12352101
Pureté isotopique
≥99 atom % 13C
Pureté
≥90% (CP)
Changement de masse
M+1
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable