921106
Lithium metal scrubbing solution for battery testing Naphthalene
0.1 M in THF
About This Item
Produits recommandés
Forme
solution
Niveau de qualité
Concentration
0.1 M in THF
Application(s)
battery manufacturing
InChI
1S/C10H8/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-8H
Clé InChI
UFWIBTONFRDIAS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-1.3 °F
Point d'éclair (°C)
-18.5 °C