Principaux documents
917001
Sigma-Aldrich
End caps for cartridges
3 mL, blue, 50/box
Synonyme(s) :
3d bioprinting consumables
1 EACH
36,70 €
36,70 €
En stockDétails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EACH
36,70 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NA.23
36,70 €
En stockDétails
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Description
End caps (50/box), blue
Suitable for 3mL cartridge
Application
End caps feature a precision fit and use a convenient push-button to produce a snug, air-tight seal. End caps and tip caps provide an airtight seal that allows you to prefill cartridges or seal partially used syringes between shifts.