916609
NanoFabTx™ device accessory
end fittings for 1.6 mm tubings
Synonyme(s) :
Microfluidic kit, NanoFabTx™, Nanoformulation
About This Item
Produits recommandés
Description
Microfludic hardware kit component
End fittings for 1.6mm tubings x 1
Niveau de qualité
Application(s)
advanced drug delivery
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales