Principaux documents
916153
Sigma-Aldrich
Lithium modified silica nanoparticles
pore size non-porous, 400 nm particle size
Synonyme(s) :
Battery electrolytes, Nanosalt, Silica functionalized li-ion particles
1 G
227,00 €
227,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
227,00 €
About This Item
Formule linéaire :
SiO2O(CH2)3SO3-Li+
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352309
Nomenclature NACRES :
NA.23
227,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Forme
solid
Niveau de qualité
Taille des particules
400 nm
Dimension de pores
non-porous
Application(s)
battery manufacturing
Chaîne SMILES 
[Si](=O)=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clé InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Monodisperse nonporous silica nanoparticles with Lithium ion functionalization have been used in electrolytes and nanosalts[1][2][3]. We offer highly monodisperse nonporous silica particles with lithium tertbutoxide, with sizes varying from 200 nm to 600 nm.
Pictogrammes
Health hazardCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Supercapacitive properties of activated carbon electrode in electrolyte solution with a lithium-modified silica nanosalt.
Jung H W, et al.
Current Applied Physics, 2015, 567-570 null
Gel electrolytes based on lithium modified silica nano-particles.
Sun J, et al.
Electrochimica Acta, 52, 7083-7090 (2007)
Lithium modified silica as electrolyte additive for lithium secondary batteries.
Latifatu M, et al.
Solid State Ionics, 319, 7-12 (2018)