914010
4-Nitrophenyl (2-(vinyloxy)ethyl) carbonate
≥95%
Synonyme(s) :
Light-initiated bioorthogonal photoclick cycloaddition reagent, VE, Vinyl ether photoclick reagent
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥95%
Forme
liquid
Température de stockage
−20°C
Application
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable