911771
Lenalidomide-Photoswitch1-NH2 hydrochloride
≥95%
Synonyme(s) :
(E)-N-(4-Aminobutyl)-2-(4-((2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-1-oxoisoindolin-4-yl)diazenyl)-2,6-dimethoxyphenoxy)acetamide hydrochloride, PHOTAC template, Photoswitchable protein degrader building block for PROTAC® research
About This Item
Produits recommandés
ligand
lenalidomide
Niveau de qualité
Pureté
≥95%
Forme
powder or crystals
Pertinence de la réaction
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
Disponibilité
available only in USA
Groupe fonctionnel
amine
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
NCCCCNC(COC1=C(OC)C=C(/N=N/C2=CC=CC3=C2CN(C4C(NC(CC4)=O)=O)C3=O)C=C1OC)=O.Cl
Catégories apparentées
Application
Suggested wavelengths for photoswitching:
- Switch to cis isomer: 390 nm (380-400 nm)
- Switch to trans isomer (thermally more stable isomer): >450 nm
Low-intensity light needed for photoactivation is not cytotoxic.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Learn more:
Autres remarques
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable