Principaux documents
910120
Butyronitrile-13C4,15N
≥99 atom % 13C, ≥98 atom % 15N, ≥98% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13CH313CH213CH213C15N
Poids moléculaire :
74.07
Code UNSPSC :
12352116
Pureté isotopique
≥99 atom % 13C
≥98 atom % 15N
Essai
≥98% (CP)
Forme
liquid
Changement de masse
M+5
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
71.6 °F - (in analogy to similar products)
Point d'éclair (°C)
22 °C - (in analogy to similar products)