Principaux documents
907693
Sigma-Aldrich
Isovaleraldehyde-(3-methyl,3,4-13C3)
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13C2H613CHCH2CHO
Poids moléculaire :
89.11
Code UNSPSC :
12352005
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
≥99 atom % 13C
Essai
≥97% (CP)
Forme
liquid
Changement de masse
M+3
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer S
Pictogrammes
FlameExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
23.0 °F
Point d'éclair (°C)
-5 °C