907154
Graphite anode powder
Synonyme(s) :
EL-I-C6
About This Item
Produits recommandés
Description
Advanced natural graphite
BET surface area: 3.16 m2/g or 1.52 m2/g
Calendar density: > 1.5 g/cm3
Spherical particles
Tap density: >1.0 g/cm3
Forme
powder
Taille des particules
15-30 μm
Traces de cations
C: >99.95% (LOI)
InChI
1S/C
Clé InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Electrochemistry performance:
- Reversible capacity: 355 mAh/g
- Irreversible capacity: 23 mAh/g
- First cycle efficiency: 93.7%.
High Precision Coulometry (HPC)
- Standard 2.2 Ah 18650 Cells
- Coulombic efficiency > 0.998 at 40 Celsius
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable