Principaux documents
901602
Sigma-Aldrich
Pivalic acid solution
1 M in dichloromethane
Synonyme(s) :
2,2-Dimethylpropionic acid, Trimethylacetic acid
About This Item
Formule linéaire :
C5H10O2
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Nomenclature NACRES :
NA.22
Description
fp: >135 deg °C
Forme
liquid
Concentration
1 M in dichloromethane
Indice de réfraction
n/D 1.4204
Densité
1.260 g/mL
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
InChI
1S/C5H10O2/c1-5(2,3)4(6)7/h1-3H3,(H,6,7)
Clé InChI
IUGYQRQAERSCNH-UHFFFAOYSA-N
Application
Valuable building block offered as a solution in dichloromethane for more convenient handling.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :