Principaux documents
90145
Sigma-Aldrich
Triisobutylmethylphosphonium tosylate
≥95.0% (31P-NMR)
Synonyme(s) :
Methyltriisobutylphosphonium tosylate
About This Item
Formule linéaire :
[(CH3)2CHCH2]3P(CH3)CH3C6H4SO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
388.54
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
≥95.0% (31P-NMR)
Densité
1.075 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O.CC(C)C[P+](C)(CC(C)C)CC(C)C
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
53.6 °F - closed cup - (ethanol)
Point d'éclair (°C)
12 °C - closed cup - (ethanol)
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :