Principaux documents
901411
Sigma-Aldrich
Diethyl phthalate-d14
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
C6D4(CO2C2D5)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.32
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
≥98 atom % D
Essai
≥98% (CP)
Forme
liquid
Changement de masse
M+14
InChI
1S/C12H14O4/c1-3-15-11(13)9-7-5-6-8-10(9)12(14)16-4-2/h5-8H,3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D,6D,7D,8D
Clé InChI
FLKPEMZONWLCSK-NFUPRKAOSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable