Documents
901262
Sigma-Aldrich
Rubidium-85Rb chloride
≥99.5 atom % (85Rb), ≥99.5% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
85RbCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
120.36
Code UNSPSC :
12142200
Pureté isotopique
≥99.5 atom % (85Rb)
Pureté
≥99.5% (CP)
Forme
solid
Changement de masse
M-1
Chaîne SMILES 
[85Rb]Cl
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable