Principaux documents
901149
Sigma-Aldrich
2-(2-Ethoxyethoxy)ethanamine
≥95%
5 G
711,00 €
711,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
711,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H15NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
133.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Nomenclature NACRES :
NA.22
711,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n/D 1.4292
Densité
0.92 g/mL
Chaîne SMILES 
NCCOCCOCC
InChI
1S/C6H15NO2/c1-2-8-5-6-9-4-3-7/h2-7H2,1H3
Clé InChI
KURRHYKFNUZCSJ-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
163.4 °F
Point d'éclair (°C)
73.0 °C