Principaux documents
901040
Sigma-Aldrich
4,9-Dibromo-2,7-bis(2-hexyldecyl)benzo[lmn][3,8]phenanthroline-1,3,6,8(2H,7H)-tetrone
Synonyme(s) :
2,6-Dibromonaphthalene-1,4,5,8-tetracarboxylic acid N,N′-bis(2-hexyldecyl) bisimide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C46H68Br2N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
872.85
Code UNSPSC :
12352103
Essai
97%
Forme
solid
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable