Principaux documents
900976
Sigma-Aldrich
2-(4-Chloro-3-iodo-7-methyl-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridin-1-yl)ethan-1-amine dihydrochloride
≥95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H11ClIN3 · 2HCl
Poids moléculaire :
408.49
Code UNSPSC :
12352101
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
≥95%
Forme
powder or crystals
Groupe fonctionnel
amine
chloro
iodo
Température de stockage
2-8°C
Application
Pyrrolo[3,2-c] pyridine derivative (5-azaindole) that can be used as an indole bioisostere for designing azaindole-based drugs.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Synthesis of tetrahydro-5-azaindoles and 5-azaindoles using Pictet?Spengler reactionappreciable difference in products using different acid catalysts.
Shumaila A M A, et al.
Tetrahedron, 67, 936-942 (2011)