900676
N-Propyldiethanolamine-functionalized silica gel
≥99%, molecular loading ≥0.81 mmol/g
Synonyme(s) :
Bis-(2-hydroxyethyl)-3-aminopropyl-functionalized silica gel, Si-DEAM, SiliaMetS® DEAM
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥99%
Forme
powder
Durée de conservation
2 yr (expiration date period)
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
reagent type: chelator
Superficie
480-550 m2/g
Dimension de pores
60 Å pore diameter
Capacité
≥0.81 mmol/g loading(molecular loading)
Solubilité
all common solvents: soluble (organic and aqueous)
Masse volumique apparente
679 g/L (typical tap density)
Application
Attention
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable