Principaux documents
900564
Sigma-Aldrich
Calcium-44Ca carbonate
≥97 atom % (44Ca)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
44CaCO3
Poids moléculaire :
103.96
Code UNSPSC :
12352302
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
≥97 atom % (44Ca)
Forme
solid
Changement de masse
M+4
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable