900556
Rare earth doped upconversion nanoparticles
fluorescence λem 540 nm (main peak), 10 mg/mL in toluene
Synonyme(s) :
CANdot® Series X up green, Er/NaYF4, Luminescent nanoparticles, NaYF4:Yb, Upconversion nanocrystals
About This Item
Produits recommandés
Forme
dispersion
nanoparticles
Niveau de qualité
Composition
Er/NaYF4
NaYF4:Yb
Concentration
10 mg/mL in toluene
Taille des particules
20 nm
λmax
980 nm
Fluorescence
λem 540 nm (main peak)
λem 540 nm±15 nm
Groupe fonctionnel
oleic acid
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
43.0 °F
Point d'éclair (°C)
6.11 °C