900512
CdSe/CdS core-shell type quantum rods
fluorescence λem 560 nm, 5 mg/mL in hexane
Synonyme(s) :
CANdot®, Elongated quantum dots, Fluorescent nanocrystals, QDs, Quantum rods
Forme
dispersion
Niveau de qualité
Concentration
5 mg/mL in hexane
Fluorescence
λem 560 nm
λem 560 nm±8 nm FWHM <38 nm, quantum yield >70%
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Application
Attention
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Nervous system
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Professor Sharma and colleagues review the synthesis and applications of this novel material. This includes a discussion of the unique properties of quantum dots and their suitability for solar cell applications, along with common synthesis techniques used to develop these materials.
Professor Xiaohu Gao (University of Washington, USA) provides a overview of recent quantum dot (QD) advancements and their potential for advancing bioassay and bioimaging technologies.
Perovskite quantum dots research progresses overcoming challenges, enabling rapid development of light-emitting devices.