Principaux documents
900327
Sigma-Aldrich
Poly(D,L-lactide-co-trimethylene carbonate)
lactide:TMC 50:50, viscosity 1.5 dL/g 
Synonyme(s) :
PDLA-TMC
5 G
189,00 €
189,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
189,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3(C3H4O2)m(C4H6O3)nCH3
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.23
189,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
chips or granules (chunks)
Ratio alimentaire
lactide:trimethylene carbonate 50:50
Viscosité
1.5 dL/g
Température de stockage
−20°C
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Articles
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.