900248
CdSe/ZnS core-shell type quantum dots
carboxylic acid functionalized, fluorescence λem 520 nm, 1 mg/mL in H2O
Synonyme(s) :
Fluorescent nanocrystals, QDs
About This Item
Produits recommandés
Description
Emission: 520nm +/- 10nm
Quantum Yield: >50%
Niveau de qualité
Forme
dispersion
Concentration
1 mg/mL in H2O
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Informations légales
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable