Principaux documents
900238
Sigma-Aldrich
CdSe/ZnS core-shell type quantum dots
amine functionalized, fluorescence λem 600 nm, 4 μM in 10 mM PBS
Synonyme(s) :
Fluorescent nanocrystals, QDs
250 μL
419,00 €
419,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 μL
419,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CdSe/ZnS
Code UNSPSC :
26111700
Nomenclature NACRES :
NA.23
419,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
dispersion
λmax
585 nm
Fluorescence
λem 600 nm
λem 600 nm±10 nm, quantum yield >50%
Groupe fonctionnel
amine
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Reactive group: Amine.
Application
The amine functionalized CdS/ZnS or CdSe/ZnS quantum dots (QDs) find applications in bioimaging and biosensing. The three main conjugation approaches reported in literature are conjugation using glutaraldehyde as a linker, conjugations with carboxylic acid containing molecules by using 1-ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl) carbodiimide (EDC) coupling, and direct conjugation with isothiocyanates bearing molecules.[1][2][3][4]
Informations légales
Product of Ocean Nanotech, LLC.
Pictogrammes
Environment
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Kumar P, et al.
Sensors and Actuators B, Chemical, 202, 404-404 (2014)
Jian Wei Tay et al.
Scientific reports, 4, 3918-3918 (2014-01-30)
Phase distortions due to scattering in random media restrict optical focusing beyond one transport mean free path. However, scattering can be compensated for by applying a correction to the illumination wavefront using spatial light modulators. One method of obtaining the
Kavitha Pathakoti et al.
Journal of environmental sciences (China), 25(1), 163-171 (2013-04-17)
Quantum dots (QD) nanoparticles have been widely used in biomedical and electronics fields, because of their novel optical properties. Consequently it confers enormous potential for human exposure and environmental release. To increase the biocompatibility of QDs, a variety of surface
Lily Yang et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 5(2), 235-243 (2008-12-18)
Epidermal growth factor receptor (EGFR) targeted nanoparticle are developed by conjugating a single-chain anti-EGFR antibody (ScFvEGFR) to surface functionalized quantum dots (QDs) or magnetic iron oxide (IO) nanoparticles. The results show that ScFvEGFR can be successfully conjugated to the nanoparticles
Articles
Cadmium-free quantum dots for bioimaging offer design and synthesis strategies, enhancing bioimaging and sensing applications.