Principaux documents
89048
Sigma-Aldrich
Fmoc-Arg(Pbf)-OPfp
technical, ≥80% (HPLC)
Synonyme(s) :
N-α-Fmoc-NG-2,2,4,6,7-pentamethyldihydrobenzofuran-5-sulfonyl)-L-arginine pentafluorophenyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C40H39N4F5O7S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
814.82
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
Qualité
technical
Essai
≥80% (HPLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[H][C@@](CCCNC(=N)NS(=O)(=O)c1c(C)c(C)c2OC(C)(C)Cc2c1C)(NC(=O)OCC3c4ccccc4-c5ccccc35)C(=O)Oc6c(F)c(F)c(F)c(F)c6F
InChI
1S/C40H39F5N4O7S/c1-19-20(2)36(21(3)26-17-40(4,5)56-34(19)26)57(52,53)49-38(46)47-16-10-15-28(37(50)55-35-32(44)30(42)29(41)31(43)33(35)45)48-39(51)54-18-27-24-13-8-6-11-22(24)23-12-7-9-14-25(23)27/h6-9,11-14,27-28H,10,15-18H2,1-5H3,(H,48,51)(H3,46,47,49)/t28-/m0/s1
Clé InChI
SKUZYOYASRPHMO-NDEPHWFRSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable