Principaux documents
88747
Sigma-Aldrich
(R)-1-{(SP)-2-[Bis(4-methoxy-3,5-dimethylphenyl)phosphino]ferrocenyl}-ethyldi(3,5-xylyl)phosphine
≥97%
Synonyme(s) :
(2R)-1-[(1R)-1-[Bis(3,5-dimethylphenyl)phosphino]ethyl]-2-[bis(4-methoxy-3,5-dimethylphenyl)phosphino]ferrocene (acc to CAS), Josiphos SL-J418-1
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C46H52FeO2P2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
754.70
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Essai
≥97%
Forme
powder
Pureté optique
ee: ≥99%
Chaîne SMILES 
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.COc2c(C)cc(cc2C)P([C]3[CH][CH][CH][C]3[C@@H](C)P(c4cc(C)cc(C)c4)c5cc(C)cc(C)c5)c6cc(C)c(OC)c(C)c6
InChI
1S/C41H47O2P2.C5H5.Fe/c1-25-15-26(2)18-34(17-25)44(35-19-27(3)16-28(4)20-35)33(9)38-13-12-14-39(38)45(36-21-29(5)40(42-10)30(6)22-36)37-23-31(7)41(43-11)32(8)24-37;1-2-4-5-3-1;/h12-24,33H,1-11H3;1-5H;/t33-;;/m1../s1
Clé InChI
WMHNOIYFVOSUJD-QYKZUBHNSA-N
Description générale
sold in collaboration with Solvias AG
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable