Key Documents
87563
Sigma-Aldrich
Tetraallyl orthosilicate
technical, ≥85% (GC)
Synonyme(s) :
Tetraallyl silicate, Tetraallyloxysilane, Tetrakis(allyloxy)silane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H20O4Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
256.37
Numéro Beilstein :
1709695
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Qualité
technical
Pureté
≥85% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.437
Densité
0.993 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C=CCO[Si](OCC=C)(OCC=C)OCC=C
InChI
1S/C12H20O4Si/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4/h5-8H,1-4,9-12H2
Clé InChI
SQAIGLXMIMWFEQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
181.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
83 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter