Key Documents
87420
Sigma-Aldrich
Tetrahydrofurfuryl chloride
≥97.0% (GC)
Synonyme(s) :
2-(Chloromethyl)tetrahydrofuran
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H9ClO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
120.58
Numéro Beilstein :
102716
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥97.0% (GC)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.455 (lit.)
n20/D 1.456
Point d'ébullition
150-151 °C (lit.)
41-43 °C/11 mmHg (lit.)
Densité
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
ClCC1CCCO1
InChI
1S/C5H9ClO/c6-4-5-2-1-3-7-5/h5H,1-4H2
Clé InChI
IVJLGIMHHWKRAN-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
113.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
45 °C - closed cup