Principaux documents
86718
Sigma-Aldrich
N,N,N′,N′-Tetraethylsulfamide
≥99.0%
Synonyme(s) :
TES
About This Item
Formule linéaire :
(C2H5)2NSO2N(C2H5)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.32
Numéro Beilstein :
1773566
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.448 (lit.)
n20/D 1.449
Point d'ébullition
249-251 °C (lit.)
Densité
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCN(CC)S(=O)(=O)N(CC)CC
InChI
1S/C8H20N2O2S/c1-5-9(6-2)13(11,12)10(7-3)8-4/h5-8H2,1-4H3
Clé InChI
IYIAWAACGTUPCC-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Aprotic, dipolar solvent for Grignard reactions
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
H.G. Richey et al.
The Journal of Organic Chemistry, 52, 479-479 (1987)
H.G. Richey et al.
The Journal of Organic Chemistry, 46, 2823-2823 (1981)