Principaux documents
86399
Sigma-Aldrich
TentaGel S PHB-Phe-Fmoc
extent of labeling: ~0.22 mmol/g protected amino acid loading
Synonyme(s) :
Fmoc-L-phenylalanine 4-[poly(ethylenoxy)]benzyl ester polymer-bound
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
Gamme de produits
TentaGel
Niveau de qualité
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Ampleur du marquage
~0.22 mmol/g protected amino acid loading
Taille des particules
~90 μm
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Informations légales
TentaGel is a trademark of Rapp Polymere GmbH
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable