Principaux documents
86361
Sigma-Aldrich
TentaGel S-OH
extent of labeling: ~0.26 mmol/g loading
Synonyme(s) :
O-(2-Hydroxyethyl)polyethylene glycol polymer-bound
5 G
233,00 €
233,00 €
Date d'expédition estimée le30 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
233,00 €
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
233,00 €
Date d'expédition estimée le30 mai 2025
Devis pour commande en gros
Gamme de produits
TentaGel
Niveau de qualité
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Pertinence de la réaction
reactivity: carboxyl reactive
Ampleur du marquage
~0.26 mmol/g loading
Taille des particules
100-200 μm
Groupe fonctionnel
alcohol
Température de stockage
2-8°C
Informations légales
TentaGel is a trademark of Rapp Polymere GmbH
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Questions
  1. I am wondering which size of PEG that is conjugated to beads?
    1 réponse
    1. The PEG spacer has a molecular weight of approximately 3000 Da.
      Utile ?