Key Documents
856754
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-L-tryptophanamide
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H15N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
245.28
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pureté
98%
Activité optique
[α]22/D +17.5°, c = 2 in methanol
Pf
194-196 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(N)=O
InChI
1S/C13H15N3O2/c1-8(17)16-12(13(14)18)6-9-7-15-11-5-3-2-4-10(9)11/h2-5,7,12,15H,6H2,1H3,(H2,14,18)(H,16,17)/t12-/m0/s1
Clé InChI
HNGIZKAMDMBRKJ-LBPRGKRZSA-N
Remplacé(e)(s) par