Documents
855898
Sigma-Aldrich
L-méthionine-sulfoximine
99%
Synonyme(s) :
L-S-(3-amino-3-carboxypropyl)-S-méthylsulfoximine
About This Item
Formule linéaire :
CH3S(O)(=NH)CH2CH2CH(NH2)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.23
Numéro Beilstein :
6175446
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pureté
99%
Activité optique
[α]25/D +12.8°, c = 1 in H2O
Pf
>210 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
CS(=N)(=O)CC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H12N2O3S/c1-11(7,10)3-2-4(6)5(8)9/h4,7H,2-3,6H2,1H3,(H,8,9)/t4-,11?/m0/s1
Clé InChI
SXTAYKAGBXMACB-DPVSGNNYSA-N
Remplacé(e)(s) par