855839
O-Benzyl-L-tyrosine
97%
Synonyme(s) :
4-Benzyloxy-L-phenylalanine
About This Item
Pureté
97%
Activité optique
[α]20/D −8.9°, c = 1 in acetic acid: water (4:1)
Pf
259 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
N[C@@H](Cc1ccc(OCc2ccccc2)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C16H17NO3/c17-15(16(18)19)10-12-6-8-14(9-7-12)20-11-13-4-2-1-3-5-13/h1-9,15H,10-11,17H2,(H,18,19)/t15-/m0/s1
Clé InChI
KAFHLONDOVSENM-HNNXBMFYSA-N
Remplacé(e)(s) par