855251
5-Carbethoxy-2-thiouracil
98%
Synonyme(s) :
2-Thioisoorotic acid ethyl ester, 5-Carbethoxy-4-hydroxy-2-mercaptopyrimidine, Ethyl 2-thiouracil-5-carboxylate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H8N2O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.22
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
98%
Pf
249-255 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
CCOC(=O)c1cnc(S)nc1O