855006
Thymidine
≥99%
Synonyme(s) :
1-(2-Désoxy-β-D-ribofuranosyl)-5-méthyluracile, 1-(2-Désoxy-β-D-ribofuranosyl)thymine, 2′-Désoxythymidine, Désoxyriboside de la thymine, dT
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99%
Activité optique
[α]25/D +18.5°, c = 1 in H2O
Pf
186-188 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC1=CN([C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C10H14N2O5/c1-5-3-12(10(16)11-9(5)15)8-2-6(14)7(4-13)17-8/h3,6-8,13-14H,2,4H2,1H3,(H,11,15,16)/t6-,7+,8+/m0/s1
Clé InChI
IQFYYKKMVGJFEH-XLPZGREQSA-N
Remplacé(e)(s) par
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable