Principaux documents
85410
Sigma-Aldrich
Silicone grease
pkg of 100 g
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
grease
Conditionnement
pkg of 100 g
Application
for use in vacuum lines
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable