852767
5-Nitrouracil
98%
Synonyme(s) :
2,4-Dihydroxy-5-nitropyrimidine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
powder
Pf
>300 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[O-][N+](=O)C1=CNC(=O)NC1=O
InChI
1S/C4H3N3O4/c8-3-2(7(10)11)1-5-4(9)6-3/h1H,(H2,5,6,8,9)
Clé InChI
TUARVSWVPPVUGS-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable